Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Når du har brug for forskellig selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkædebundne faser i omvendt fase, brug Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. Til udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Hypersil GOLD™ CN kolonner som et alternativ.
- En cyanopropylfase til både normal og omvendt fase HPLC
- Hurtigere mobilfase-ækvilibrering sammenlignet med silica i normal fase
- Ikke deaktiveret af spor af vand i normal fase
- Når det bruges som et omvendt fasemateriale, komplementerer cyanoselektivitet de alkylkædebundne faser, men med lavere hydrofobicitet
- En af de mindst tilbageholdende af omvendt fase materialer og derfor nyttig til at adskille polære forbindelser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L10 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.