Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chirale HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16393157 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Stationær fase:
Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat)
Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat)
Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose
Pakningsstørrelse:
Hver
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Stationær fase unitSize
16393157 100 mm 4.6 mm 5 μm - -
16343117 50 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16333157 100 mm 4.6 mm 10 μm - -
16353117 100 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16343157 150 mm 4.6 mm 10 μm - Hver
16363117 150 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) Hver
16353157 250 mm 4.6 mm 10 μm - -
16373117 250 mm 4.6 mm 3 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16363157 100 mm 4.6 mm 3 μm - -
16383117 100 mm 4.6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) Hver
16373157 150 mm 4.6 mm 3 μm - -
16393117 150 mm 4.6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16383157 250 mm 4.6 mm 3 μm - -
16303127 250 mm 4.6 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16313127 250 mm 10 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16303167 150 mm 4.6 mm 5 μm - -
16323127 250 mm 20 mm 5 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) Hver
16313167 250 mm 4.6 mm 5 μm - Hver
16333127 100 mm 4.6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16343127 150 mm 4.6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16353127 250 mm 4.6 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16363127 250 mm 10 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16373127 250 mm 20 mm 10 μm Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) Hver
16383127 50 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16393127 100 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) Hver
16303137 150 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16313137 250 mm 4.6 mm 3 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16323137 100 mm 4.6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16333137 150 mm 4.6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16343137 250 mm 4.6 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16353137 250 mm 10 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16363137 250 mm 20 mm 5 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16373137 100 mm 4.6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16383137 150 mm 4.6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16393137 250 mm 4.6 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16303147 250 mm 10 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16313147 250 mm 20 mm 10 μm Amylose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) -
16323147 100 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16333147 150 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16343147 250 mm 4.6 mm 3 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16353147 100 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16363147 150 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16373147 250 mm 4.6 mm 5 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16383147 250 mm 10 mm 5 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16393147 100 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16303157 150 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16313157 250 mm 4.6 mm 10 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose -
16323157 250 mm 10 mm 10 μm Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Artikelnummer. 16393157 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ChiralKIT5UM100
Opløs enantiomerer med Hypersil Chirale HPLC-søjler i normal fasetilstand for sikker oprensning af din målforbindelse.
Adskil en bred vifte af enantiomerer med Thermo Scientific™ Hypersil™ Chirale HPLC-søjler, designet til separationer af neutrale, sure og basiske racemater i normal fase. Disse chirale søjler kan hjælpe med at sikre, at dine oprensningsbehov bliver opfyldt ved at opløse racemiske blandinger og potentielle kontaminanter, så du kan være sikker på renheden af din målforbindelse. For at maksimere screeningseffektiviteten kan disse kolonner bestilles i sæt, som indeholder en kolonne i hver af vores chirale faser. Alle kolonner er tilgængelige i analytiske og forberedende skalaformater.
Separate enantiomerer
Hypersil Chiral JT
  • Bedste udgangspunkt for metodeudvikling.
  • Kemi: Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose modificeret silica.
  • USP L80.
Hypersil Chiral AT
  • Højeste generalitet af alle chirale faser.
  • Ingen aromatisk ring nødvendig.
  • Ingen inversion af elueringsrækkefølgen mulig.
  • Kemi: Amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamat modificeret silica.
  • USP L51.
Hypersil Chiral OT
  • Meget alsidige chirale faser.
  • Ingen aromatisk ring nødvendig.
  • Ingen inversion af elueringsrækkefølgen mulig.
  • Kemi: Cellulose tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) modificeret silica.
  • USP L40.
Chirale kolonnesæt
  • Indeholder tre kolonner, en af hver Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT , og Hypersil Chiral OT.
HPLC kolonne hardware muligheder - baseret på søjle indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
Kundespecifikke ordrer
  • Der er mange andre chirale stationære faser (CSP'er) tilgængelige fra Thermo Scientific inklusive immobiliserede børste-type faser. Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil opnå i forberedende skala eller gerne vil diskutere en specifik fase, der ikke er nævnt ovenfor, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne og analytisk kolonne, standard
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 3700 psi (255 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 1000Å
Overfladeareal 30 m² /g
Temperatur Stuetemperatur
USP type L40, L51, L80
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kolonnetype Kiral selektivitet
Endcapped Nej
Fase Kiral selektivitet