Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chirale HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opløs enantiomerer med Hypersil Chirale HPLC-søjler i normal fasetilstand for sikker oprensning af din målforbindelse.
Adskil en bred vifte af enantiomerer med Thermo Scientific™ Hypersil™ Chirale HPLC-søjler, designet til separationer af neutrale, sure og basiske racemater i normal fase. Disse chirale søjler kan hjælpe med at sikre, at dine oprensningsbehov bliver opfyldt ved at opløse racemiske blandinger og potentielle kontaminanter, så du kan være sikker på renheden af din målforbindelse. For at maksimere screeningseffektiviteten kan disse kolonner bestilles i sæt, som indeholder en kolonne i hver af vores chirale faser. Alle kolonner er tilgængelige i analytiske og forberedende skalaformater.
Separate enantiomerer
Hypersil Chiral JT
- Bedste udgangspunkt for metodeudvikling.
- Kemi: Tris-(4-methylbenzoyl)-cellulose modificeret silica.
- USP L80.
Hypersil Chiral AT
- Højeste generalitet af alle chirale faser.
- Ingen aromatisk ring nødvendig.
- Ingen inversion af elueringsrækkefølgen mulig.
- Kemi: Amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamat modificeret silica.
- USP L51.
Hypersil Chiral OT
- Meget alsidige chirale faser.
- Ingen aromatisk ring nødvendig.
- Ingen inversion af elueringsrækkefølgen mulig.
- Kemi: Cellulose tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) modificeret silica.
- USP L40.
Chirale kolonnesæt
- Indeholder tre kolonner, en af hver Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT , og Hypersil Chiral OT.
HPLC kolonne hardware muligheder - baseret på søjle indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
Kundespecifikke ordrer
- Der er mange andre chirale stationære faser (CSP'er) tilgængelige fra Thermo Scientific inklusive immobiliserede børste-type faser. Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil opnå i forberedende skala eller gerne vil diskutere en specifik fase, der ikke er nævnt ovenfor, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne og analytisk kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 3700 psi (255 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 1000Å |
| Overfladeareal | 30 m² /g |
| Temperatur | Stuetemperatur |
| USP type | L40 |
| Stationær fase | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamat) |
| Vis mere |