Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS HPLC-søjler
Artikelnummer. 10263233 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
10263233 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10384183 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10261095 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10374563 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10101083 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10511885 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10689983 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10283553 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10354373 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10263233 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28905254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som en robust søjle til generelle formål med aromatisk selektivitet til QC/QA-laboratorier.
Som en base-deaktiveret kolonne med unik selektivitet for aromatiske og let polære forbindelser, kan du bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS LC-kolonner som en alternativ selektivitet til C18- eller C8-faser. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Bygget på det berømte Hypersil silica-rygrad, den base-deaktiverede silica er et af de mest populære pakkematerialer, der findes.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolonner som et alternativ.
  • Højkvalitets, base-deaktiverede kolonner
  • Unik selektivitet for aromatiske og let polære forbindelser
  • Fremstillet under ISO 9001:2000 betingelser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L11
Stationær fase Phenyl (Ph)
Produktlinje Hypersil BDS
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.