Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10786153 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.4 μm
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10786153
Brand: Thermo Scientific™ 28205154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges som en robust kolonne til generelle formål til QC/QA-applikationer. De er af høj kvalitet, base-deaktiverede, fuldt endekappede, har lignende C18-selektivitet, men lidt mindre tilbageholdende.
For en højkvalitets, base-deaktiveret, fuldt endelukket fase med samme selektivitet som C18, men lidt mindre retention, skal du bruge Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC-kolonner. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Bygget på det berømte Hypersil silica-rygrad, den base-deaktiverede silica er et af de mest populære pakkematerialer, der findes.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 søjler som alternativ.
  • Fremragende valg til syrer, baser og neutrale forbindelser
  • Mindre tilbageholdende end C18 for hurtigere analyser
  • Robuste søjler med lang søjlelevetid
  • Meget pålidelig til rutinemæssige analyser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Hypersil BDS
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.