Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10600364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
2.4 μm
3 μm
5 μm
Unit Size:
Hver
Pakke med 4
Product Code. 10600364
Brand: Thermo Scientific™ 28203052130
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bruges som en robust kolonne til generelle formål til QC/QA-applikationer. De er af høj kvalitet, base-deaktiverede, fuldt endekappede, har lignende C18-selektivitet, men lidt mindre tilbageholdende.
For en højkvalitets, base-deaktiveret, fuldt endelukket fase med samme selektivitet som C18, men lidt mindre retention, skal du bruge Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC-kolonner. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Bygget på det berømte Hypersil silica-rygrad, den base-deaktiverede silica er et af de mest populære pakkematerialer, der findes.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 søjler som alternativ.
  • Fremragende valg til syrer, baser og neutrale forbindelser
  • Mindre tilbageholdende end C18 for hurtigere analyser
  • Robuste søjler med lang søjlelevetid
  • Meget pålidelig til rutinemæssige analyser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Hypersil BDS
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato