Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10364653 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10364653 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | - |
| 10672854 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10448184 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10394173 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10110593 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10582255 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10354223 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10680136 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10763016 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 11583061 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10786153 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10476664 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10354653 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10662854 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10099132 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10332675 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10533215 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10078942 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10600364 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10512065 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10747883 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10610764 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10584285 | 150 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Hver |
| 10457514 | 150 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Hver |
| 10137604 | 100 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Hver |
| 10239914 | 100 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Hver |
| 10343105 | 50 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Hver |
| 11969108 | 10 mm | 4 mm | 2.4 μm | Pakke med 4 |
| 11919108 | 10 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Pakke med 4 |
| 10100883 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28018" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
For en højkvalitets, base-deaktiveret, fuldt endelukket fase med samme selektivitet som C18, men lidt mindre retention, skal du bruge Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC-kolonner. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Bygget på det berømte Hypersil silica-rygrad, den base-deaktiverede silica er et af de mest populære pakkematerialer, der findes.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 søjler som alternativ.
- Fremragende valg til syrer, baser og neutrale forbindelser
- Mindre tilbageholdende end C18 for hurtigere analyser
- Robuste søjler med lang søjlelevetid
- Meget pålidelig til rutinemæssige analyser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 1,5 ml/min |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L7 |
| Stationær fase | C8 |
| Produktlinje | Hypersil BDS |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica |
| Kulstofbelastning | 7% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.