Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-søjle
Artikelnummer. 11503071 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
125 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11503071
Brand: Thermo Scientific™ 28205204630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For en højkvalitets, base-deaktiveret, fuldt endelukket fase med samme selektivitet som C18, men lidt mindre retention, skal du bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-søjler.
  • Base-deaktiveret med minimal resterende silanolaktivitet
  • Enestående reproducerbarhed
  • Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase