Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8-søjle, 3 μm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse.
- 10 mm design giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L7 |
| Vis mere |