Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Artikelnummer. 10494435 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10662674 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | Hver |
| 10079192 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10203423 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10110513 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11593041 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10217423 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10484983 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10283703 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10438964 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10503425 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10344413 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10340885 | 150 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10075964 | 100 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10066694 | 100 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10279864 | 50 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10621416 | 50 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10601144 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10099332 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10374183 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10243703 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10563225 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10495163 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10511695 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10269864 | 30 mm | 4.6 mm | 2,4 μm | Analytisk kolonne | Hver |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 for at få en robust, generel kolonne til brug i en lang række applikationer. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Base-deaktiveret silica er bygget på den anerkendte Hypersil-silica-basis og er et af de mest populære emballagematerialer, der findes.
Brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ til mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation.
- Originale Hypersil-kolonner fra producenten
- Base deaktiveret med minimal tilbageværende silanolaktivitet
- Enestående reproducerbarhed
- Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Hypersil BDS |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica |
| Kulstofbelastning | 11% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.