Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 for at få en robust, generel kolonne til brug i en lang række applikationer. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Base-deaktiveret silica er bygget på den anerkendte Hypersil-silica-basis og er et af de mest populære emballagematerialer, der findes.
Brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ til mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation.
Bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse.
- 10 mm design giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direkte tilslutning og enkeltstående holdere
Tekniske data
Tekniske data
Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 4 stk. |
Diameter (metrisk) | 4 mm |
Længde (metrisk) | 10 mm |
Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
Partikelstørrelse | 3 μm |
pH | 2 til 8 |
Porestørrelse | 130 Å |
Overfladeareal | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP type | L1 |
Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.