Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Artikelnummer. 10344413 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Forberedende kolonne, standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
49 product options available for selection
Product selection table with 49 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
10344413 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10662674 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10670136 50 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
16308586 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
10079192 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10067244 50 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10203423 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10488004 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10610156 100 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10110513 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10389543 125 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11593041 125 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10097544 125 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10217423 125 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10484983 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10616185 150 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10403475 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10283703 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10438964 200 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10503425 250 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10494435 250 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10468054 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10734414 10 mm 3 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10350885 150 mm 4.6 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
10340885 150 mm 2.1 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
10075964 100 mm 4.6 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
10066694 100 mm 2.1 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
10279864 50 mm 4.6 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
10621416 50 mm 2.1 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
10100943 10 mm 4 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10764047 10 mm 3 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10601144 10 mm 2.1 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10424983 10 mm 4 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10455733 10 mm 2.1 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
11969098 10 mm 4 mm 2,4 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
11919098 10 mm 2.1 mm 2,4 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10203183 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10027314 150 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10558025 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10099332 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10374183 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10723657 100 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10666604 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10243703 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10563225 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10478754 50 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10495163 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10511695 30 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10269864 30 mm 4.6 mm 2,4 μm Analytisk kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
49 options
Artikelnummer. 10344413 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28105254630
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges som en robust kolonne til generelle formål til en bred vifte af applikationer i QC/QA-laboratorier.
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 for at få en robust, generel kolonne til brug i en lang række applikationer. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Base-deaktiveret silica er bygget på den anerkendte Hypersil-silica-basis og er et af de mest populære emballagematerialer, der findes.
Brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ til mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation.
  • Originale Hypersil-kolonner fra producenten
  • Base deaktiveret med minimal tilbageværende silanolaktivitet
  • Enestående reproducerbarhed
  • Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil BDS
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.