Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns Artikelnummer.: 10217423
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Artikelnummer. 10217423 Shop alle Thermo Scientific produkter
125 mm, 4.6 mm, 5 μm, Analytisk kolonne, Hver
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
2,4 μm
2.4 μm
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Forberedende kolonne, standard
Guard Cartridge, 4 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10217423
Brand: Thermo Scientific™ 28105124630
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Bruges som en robust kolonne til generelle formål til en bred vifte af applikationer i QC/QA-laboratorier.
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 for at få en robust, generel kolonne til brug i en lang række applikationer. Disse omkostningseffektive kolonner har reduceret silanolaktivitet og giver enestående pålidelighed til QA/QC-laboratorier. Base-deaktiveret silica er bygget på den anerkendte Hypersil-silica-basis og er et af de mest populære emballagematerialer, der findes.
Brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ til mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation.
  • Originale Hypersil-kolonner fra producenten
  • Base deaktiveret med minimal tilbageværende silanolaktivitet
  • Enestående reproducerbarhed
  • Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil BDS
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns >