Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 kolonne, 5um
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Base-deaktiveret med minimal resterende silanolaktivitet
- Enestående reproducerbarhed
- Omkostningseffektive kolonner til generelle formål
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 130 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |