Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2 HPLC-kolonner.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Amino søjler som alternativ.
- I omvendt fasetilstand, Hypersil APS-2 kolonner er fremragende til kulhydratanalyse: ekstra følsomhed over for sukkerarter
- Alternativ selektivitet til silica ved anvendelse i normal fase
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | IC |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L8 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.