Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC kolonner
Artikelnummer. p-4522902 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10670916
Brand: Thermo Scientific™ 30703052130
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC kolonner.
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Aminosøjler som alternativ.
  • In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
  • Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med IC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil Classical
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kulstofbelastning 2%
Kolonnetype Mixed Mode
Endcapped No
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.