Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC kolonner.
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Aminosøjler som alternativ.
- I omvendt fasetilstand, Hypersil APS-2 kolonner er fremragende til kulhydratanalyse: ekstra følsomhed over for sukkerarter
- Alternativ selektivitet til silica ved anvendelse i normal fase
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Til brug med | Præparativ HPLC |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.