Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC kolonner.
Analyser sukkerarter med denne alsidige aminopropylfase af Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Aminosøjler som alternativ.
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelsespasform Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
- Fås i pakker af 4
Funktioner af APS-2 Solid Phase
- Ekstra følsomhed over for sukkerarter
- Kan bruges i tre tilstande: omvendt fase, normal fase, svag anionbytning
Kræver
Thermo Scientific Uniguard™ direkte tilslutning eller stand-alone holdere
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 4 stk. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.