Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino (NH2) Blandet tilstand HPLC kolonne, 5μ m, 4 mm x 300 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
- Fås i pakker af 4
- Funktioner af APS-2 Solid Phase
- Ekstra følsomhed over for sukkerarter
- Kan bruges i tre tilstande: omvendt fase, normal fase, svag anionbytning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| USP type | L8 |
| Stationær fase | Amino (NH2) |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Vis mere |