Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino (NH2) Blandet tilstand HPLC kolonne, 5μ m, 4,6 mm x 250 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- I omvendt fasetilstand, Hypersil APS-2 kolonner er fremragende til kulhydratanalyse: ekstra følsomhed over for sukkerarter
- Alternativ selektivitet til silica ved anvendelse i normal fase
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| USP type | L8 |
| Stationær fase | Amino (NH2) |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |