Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX HPLC kolonner
Artikelnummer. 10776893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10776893 250 mm 4.6 mm Hver
10548805 50 mm 2.1 mm Hver
10767883 150 mm 4.6 mm Hver
10458384 250 mm 3 mm Hver
10522065 10 mm 4 mm Pakke med 4
10649675 10 mm 3 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10776893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34105254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til vandige og lav pH mobile faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns er meget stabile silica-baserede kvartære amin-stærke anionbytterkolonner.
Designet til vandige og lav pH mobile faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns er meget stabile silica-baserede kvartære amin-stærke anionbytterkolonner.
Klassisk Hypersil stationære faser har global anerkendelse som en industristandard inden for HPLC, hvilket giver et effektivt analytisk værktøj. Introduceret i 1976, Hypersil faser er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Thermo Fisher Scientific er den eneste producent af Hypersil silica og bundne faser.
  • Høj stabilitet over for vandige og lav pH mobile faser
  • Velegnet til analyse af mindre organiske molekyler inklusive nukleotider og organiske syrer
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L14
Stationær fase Kvartær amin
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Ja
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.