Beskrivelse
Designet til vandige og lav pH mobile faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns er meget stabile silica-baserede kvartære amin-stærke anionbytterkolonner.
Klassisk Hypersil stationære faser har global anerkendelse som en industristandard inden for HPLC, hvilket giver et effektivt analytisk værktøj. Introduceret i 1976, Hypersil faser er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Thermo Fisher Scientific er den eneste producent af Hypersil silica og bundne faser.
- Høj stabilitet over for vandige og lav pH mobile faser
- Velegnet til analyse af mindre organiske molekyler inklusive nukleotider og organiske syrer
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L14 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.