Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX HPLC kolonner
Artikelnummer. 10522065 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10522065
Brand: Thermo Scientific™ 34105014001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til vandige og lav pH mobile faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns er meget stabile silica-baserede kvartære amin-stærke anionbytterkolonner.
Designet til vandige og lav pH mobile faser, Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC Columns er meget stabile silica-baserede kvartære amin-stærke anionbytterkolonner.
Klassisk Hypersil stationære faser har global anerkendelse som en industristandard inden for HPLC, hvilket giver et effektivt analytisk værktøj. Introduceret i 1976, Hypersil faser er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Thermo Fisher Scientific er den eneste producent af Hypersil silica og bundne faser.
  • Høj stabilitet over for vandige og lav pH mobile faser
  • Velegnet til analyse af mindre organiske molekyler inklusive nukleotider og organiske syrer
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 4 stk.
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Kvartær amin
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Ja
Fase Ionbytning
Type Beskyttelsespatron
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.