Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verificere CX Patroner
Artikelnummer. 10796134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10796134 130 mg 1 ml Pakke med 100
10130553 300 mg 3 ml Pakke med 50
10300935 500 mg 3 ml Pakke med 50
10557055 200 mg 6 ml Pakke med 50
17287106 500 mg 6 ml -
10058952 500 mg 6 ml Pakke med 50
10629285 1000 mg 6 ml Pakke med 30
11567591 200 mg 10 ml Pakke med 50
11544765 130 mg 10 ml Pakke med 50
12676547 200 mg 3 ml Pakke med 50
11557591 50 mg 1 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10796134 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60108719
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få forbedret analyse af misbrugsstoffer, herunder basale og neutrale stoffer, med disse SPE-patroner med både ikke-polære og ioniske separationsegenskaber.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verificere CX Patroner har både ikke-polære og ioniske separationskemier for forbedret prøveforberedelse ved analyse af misbrugsstoffer. De bruges til screening for en bred vifte af lægemiddelforbindelser i biologiske matricer, herunder basiske og neutrale forbindelser.
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Verificere CX Patroner er baseret på to funktionelle grupper: omvendt fase Thermo Scientific™ HyperSep C8 og en benzensulfonsyre-ionbytter. Kemien er copolymeriseret på en stiv, oprenset silicagelunderstøtning.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i færdigmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Oversigt 130 mg Sengevægt; 1 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 130 mg
Til brug med (applikation) Analyse af misbrugsstoffer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvendt fase C8/benzensulfonsyre-ionbytter
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde Pakke med 100 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.