Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verificere CX Patroner
Artikelnummer. 10557055 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10557055
Brand: Thermo Scientific™ 60108722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få forbedret analyse af misbrugsstoffer, herunder basale og neutrale stoffer, med disse SPE-patroner med både ikke-polære og ioniske separationsegenskaber.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verificere CX Patroner har både ikke-polære og ioniske separationskemier for forbedret prøveforberedelse ved analyse af misbrugsstoffer. De bruges til screening for en bred vifte af lægemiddelforbindelser i biologiske matricer, herunder basiske og neutrale forbindelser.
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Verificere CX Patroner er baseret på to funktionelle grupper: omvendt fase Thermo Scientific™ HyperSep C8 og en benzensulfonsyre-ionbytter. Kemien er copolymeriseret på en stiv, oprenset silicagelunderstøtning.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i færdigmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Oversigt 200 mg Sengevægt; 6 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Analyse af misbrugsstoffer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvendt fase C8/benzensulfonsyre-ionbytter
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 6 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.