Beskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verificere CX Patroner har både ikke-polære og ioniske separationskemier for forbedret prøveforberedelse ved analyse af misbrugsstoffer. De bruges til screening for en bred vifte af lægemiddelforbindelser i biologiske matricer, herunder basiske og neutrale forbindelser.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i færdigmonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Oversigt | 500 mg Sengevægt; 3 ml kolonnevolumen |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Analyse af misbrugsstoffer |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Omvendt fase C8/benzensulfonsyre-ionbytter |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.