Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verificér CX plader
Artikelnummer. 13487006 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
96 Fast brøndplade
Sengens vægt:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sengens vægt Pakningsstørrelse
13487006 96 Fast brøndplade 100 mg Hver
13477006 96 Fast brøndplade 25 mg Hver
13497006 96 Fast brøndplade 50 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13487006 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60307264
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Få forbedret analyse af misbrugsstoffer, inklusive basiske og neutrale stoffer, med disse SPE-brøndplader med både ikke-polære og ioniske separationsegenskaber.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX Pladerne indeholder både ikke-polære og ioniske separationskemier for forbedret prøveforberedelse i analysen af misbrugsstoffer. De bruges til screening for et bredt udvalg af lægemiddelforbindelser i biologiske matricer, herunder basiske og neutrale forbindelser.
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Verificere CX 96-brønds plader og individuelle brønde er baseret på to funktionelle grupper: omvendt fase C8 og en benzensulfonsyre-ionbytter. Kemien er copolymeriseret på en stiv, oprenset silicagelunderstøtning.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientificâ„¢ HyperSepâ„¢ fastfase-ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientificâ„¢ HyperSep-96â„¢ system inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96 Fast brøndplade
Sengens vægt 100 mg
Til brug med (applikation) Analyse af misbrugsstoffer
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvendt fase C8/benzensulfonsyre-ionbytter
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Mængde 1 Pk.