Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Bekræft AX-patroner
Artikelnummer. 10639285 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Unit Size
10639285 1000 mg 6 ml Pakke med 30
11547591 130 mg 1 ml Pakke med 100
10445923 300 mg 3 ml Pakke med 50
10584495 500 mg 3 ml Pakke med 50
10506205 200 mg 6 ml Pakke med 50
10203083 500 mg 6 ml Pakke med 50
11587671 200 mg 10 ml Pakke med 50
13486936 130 mg 10 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10639285 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60108732
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Få forbedret analyse af sure lægemidler og metabolitter med disse SPE-patroner med både ikke-polære og ioniske separationsegenskaber.
Få forbedret analyse af sure lægemidler og metabolitter med disse SPE-patroner, der har både upolære og ioniske separationskarakteristika. Sorbenten, der bruges i HyperSep Verify AX-patroner, er baseret på to funktionelle grupper: omvendt fase C8 og en kvartær amin-ionveksler. Kemien er kopolymeriseret på en stiv, renset silica-gel-underlag.
HyperSep SPE-patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ Fastfase-ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelige i et bredt udvalg af kemikalier og bedvægte, er patronerne ideelle til store prøver og opfylder industristandardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinemæssig behandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
Systemet Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at gå på kompromis med nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skaleringsjustering til 96-brønd uden metodevalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør enhver opstilling af brønde med forskellige sorbentkemier til samtidig behandling. HyperSep-96 Produkterne fås enten i pakker med 100 individuelle brønde eller i forsamlede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Oversigt 1 g Sengevægt; 6 mL kolonnevolumen
Sengens vægt 1000 mg
Til brug med (applikation) Analyse af sure lægemidler og metabolitter
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvendt fase C8/kvartær aminionbytter
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 6 mL
Mængde Pakke med 30 stk
Afficher plus Afficher moins
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.