Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold
Artikelnummer. 10641704 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SPE-kolonner og 96-brøndsplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10641704 SPE-kolonner og 96-brøndsplader Hver
1 options
Artikelnummer. 10641704 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104230
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Brug denne fleksible vakuummanifold til at behandle prøver ved hjælp af både patroner og 96-brøndsplader til fastfase-ekstraktion (SPE) .
Bearbejd dine prøver i SPE-patroner eller 96-brøndsplader til fastfase-ekstraktion ved at bruge den fleksible Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold. Manifolden leveres med en base og vakuummåler, kolbe, proprør og studser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Universel vakuummanifold, 1 stk.
Til brug med (applikation) SPE
Til brug med (udstyr) SPE-kolonner og 96-brøndsplader
Produktlinje HyperSep
Type Universel vakuummanifold
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.