Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct-Connect Online SPE kolonner
Artikelnummer. p-4524395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sorbent:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Kvaternær amin-modificeret polystyren DVB
HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB
HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,1 mm
3,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbent Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10259224 HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB 2,1 mm Pakke med 4
10187554 HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB 3,0 mm Pakke med 4
10259134 HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB 2,1 mm Pakke med 4
10783487 HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB 3,0 mm Pakke med 4
10005984 HyperSep Kvaternær amin-modificeret polystyren DVB 2,1 mm Pakke med 4
10772147 HyperSep Kvaternær amin-modificeret polystyren DVB 3,0 mm Pakke med 4
11584785 HyperSep Hypercarb 2,1 mm Pakke med 4
10015794 HyperSep Hypercarb 3,0 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10259224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60311201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rens op og koncentrer målanalytter på få minutter med disse SPE-patroner med direkte forbindelse, der tilbyder hurtig og nem tilslutning via en genanvendelig drop-in patronholder.
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE-produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer, søjler og passende skifteventiler, giver de:
  • Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
  • Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct-Connect Online SPE-søjle tilbyder hurtig og nem forbindelse ved hjælp af en genanvendelig drop-in-beskytterpatronholder.
HyperSep UNIGUARD Direct-Connect Online SPE-patroner fastgøres direkte til skifteventilen, ligesom en HPLC-søjle. De fås med følgende HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hypersep Behold PEP; 2,1 mm ID
Til brug med (applikation) Retention af polære og ikke-polære analytter
Til brug med (udstyr) Konventionelt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB
Type Online Solid Phase Extraction Cartridge
Mængde Pakke med 4
Diameter (metrisk) Indvendig 2,1 mm