Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 10-200μL
Produktkod. 10140503 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sorbent:
BioBasic C18
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb og C18 (mix-tilstand)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros voks
HyperSep Trypsin
HyperSep titandioxid
HyperSep zirkoniumdioxid
Förpackningsstorlek:
Pakke med 96
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10140503
Brand: Thermo Scientific™ 60109422
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Get faster sample preparation with minimal sample loss with the revolutionary Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Features:
Ideal for small sample volumes; features a 1 to 2μm wide slit at the bottom that permits liquid to pass through while retaining the chromatographic material (20 to 30μm).
  • [bullet] Filter-free design to eliminate dead volume
  • [bullet] No contamination from the supporting matrix
  • [bullet] Available in many popular chemistries
Applications include:
  • [bullet] Mass spectrometry
  • [bullet] Desalting
  • [bullet] Protein purification
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electrophoresis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Titanium Dioxide; 10-200 uL Vol.
Til brug med (applikation) Microscale Solid Phase Extraction
Til brug med (udstyr) Micropipettes
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep titandioxid
Type SpinTip
Volumen (metrisk) 10 to 200 μL
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.