Beskrivelse
Innovative HyperSep™ fastfaseekstraktionsplader leverer rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere eluationsvolumen—for større følsomhed, pålidelighed og omkostningsbesparelser.
Optag rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elutionsvolumen ved hjælp af Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfaseekstraktionsplader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analytiske resultater og sænker driftsomkostningerne—uden at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt frit-fritfrit design HyperSep leverer SPE-brøndplader enestående ydeevne, herunder:
- Højere niveauer af reproducerbarhed
- Lavere eluationsvolumen
- Høj ekstraktrenhed
HyperSep Fastfase ekstraktionsplader opnår fremragende genvindingsniveauer selv med små mængder ekstraktionsmidler, hvilket resulterer i en mere koncentreret analyse og øget følsomhed. Du opnår også ekstra omkostninger og tidsbesparelser ved hurtigere prøvetørring og reduceret opløsningsmiddelbrug.
- 10 mg/2 ml 96 brøndpladeformat
- Hydrofob omvendt fase (HRP), stærk kationudveksler (SCX) og stærk anionudveksler (SAX) fasetyper
- HyperSep produkterne fås også i kassetteformat.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengens vægt | 10 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske anvendelser - Svag ionbytteretentionering af stærke sure forbindelser. Sorbentladning kan aktiveres eller deaktiveres. Komplementær omvendt fase-retention af neutrale forbindelser |
| Produktlinje | HyperSep |
| Type | 96-brøndsplade |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 mL |
| Inkluderer | 10 mg/1 ml 96-brøndplade |