Få mere at vide
Descrizione
Opnået større reproducerbarhed med renere, mere konsistente ekstrakter sammenlignet med konventionelle SPE-, fosfolipidfjernelse og proteinudfældningsprodukter.
Øg din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE-patroner revolutionerer fastfaseekstraktion (SPE). Denne første fritløse SPE-produktserie muliggør større prøvegennemstrømning i bioanalytiske laboratorier, hvor lave eluationsmængder kombineret med større reproducerbarhed, lavere fejlrater og renere ekstrakter er nøglen til bedre produktivitet.
HyperSep produkterne fås i et 10 mg/1 ml patronformat. De leverer meget reproducerbare, rene og ensartede prøveekstrakter til bioanalyse ved at benytte den unikke prisvindende fritløse SPE-teknologi. Den forbedrede ydeevne af HyperSep patronerne giver dig større tillid til dine analytiske resultater og sænker driftsomkostningerne – uden at gå på kompromis med brugervenlighed eller kræve kompleks metodeudvikling.
HyperSep patroner leverer enestående ydeevneegenskaber sammenlignet med konventionelle produkter til SPE, fosfolipidfjernelse og proteinudfældning.
Hvad HyperSep patroner betyder for din analyse
- Højere niveauer af reproducerbarhed
- Højere niveauer af ekstraktrenslighed Reducerede opløsningsmiddelbehov
- Tillid til resultaterne
Specifica
Specifica
| Sengens vægt | 30 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske applikationer - Hydrofob retention af neutrale forbindelser med komplementær retention af polære analytter. En alsidig fase. |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HLB (Omvendt Fase Polymer) |
| Type | SPE-patron 30 mg/1 ml |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Mængde | 100/pk |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.