Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE-kassetter
Artikelnummer. 30279933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sorbent:
Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer
HLB (Omvendt Fase Polymer)
Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer
Type:
SPE-patron 10 mg/1 ml
SPE-patron 30 mg/1 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbent Type
30279933 Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer SPE-patron 10 mg/1 ml
30279934 HLB (Omvendt Fase Polymer) SPE-patron 30 mg/1 ml
30279930 Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer SPE-patron 30 mg/1 ml
30279931 Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer SPE-patron 30 mg/1 ml
30279929 HLB (Omvendt Fase Polymer) SPE-patron 10 mg/1 ml
30279932 Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer SPE-patron 10 mg/1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30279933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60107101MCX
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Opnået større reproducerbarhed med renere, mere konsistente ekstrakter sammenlignet med konventionelle SPE-, fosfolipidfjernelse og proteinudfældningsprodukter.
Øg din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE-patroner revolutionerer fastfaseekstraktion (SPE). Denne første fritløse SPE-produktserie muliggør større prøvegennemstrømning i bioanalytiske laboratorier, hvor lave eluationsmængder kombineret med større reproducerbarhed, lavere fejlrater og renere ekstrakter er nøglen til bedre produktivitet.
HyperSep produkterne fås i et 10 mg/1 ml patronformat. De leverer meget reproducerbare, rene og ensartede prøveekstrakter til bioanalyse ved at benytte den unikke prisvindende fritløse SPE-teknologi. Den forbedrede ydeevne af HyperSep patronerne giver dig større tillid til dine analytiske resultater og sænker driftsomkostningerne – uden at gå på kompromis med brugervenlighed eller kræve kompleks metodeudvikling.
HyperSep patroner leverer enestående ydeevneegenskaber sammenlignet med konventionelle produkter til SPE, fosfolipidfjernelse og proteinudfældning.
Hvad HyperSep patroner betyder for din analyse
  • Højere niveauer af reproducerbarhed
  • Højere niveauer af ekstraktrenslighed
  • Reducerede opløsningsmiddelbehov
  • Tillid til resultaterne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Bioanalytiske applikationer - Stærk ionbytningsretention af svage basisforbindelser. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser.
Produktlinje HyperSep
Sorbent Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer
Type SPE-patron 10 mg/1 ml
Mængde 100/pk