Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) prøveopsamlingsplader
Artikelnummer. p-6091786 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Prøveopsamlingsplade, 2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10595225
Brand: Thermo Scientific™ 60300403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) prøveopsamlingsplader med din HyperSep system.
Bruge Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) prøveopsamlingsplader med din HyperSep system.
Hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Inkorporer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i et 96-brønds pladeformat ved hjælp af HyperSep system.
  • Innovativt design af 96-brøndsplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering
  • Brøndplader kan tilpasses til at tillade ethvert arrangement af brønde med forskellige sorbentkemier til samtidig behandling.
Bestillingsoplysninger:
Fås i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Prøveopsamlingsplade, 2 mL
Til brug med (applikation) SPE prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Prøveopsamlingsplade
Volumen (metrisk) 2 mL