Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) tomme brøndplader
Artikelnummer. 10007734 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10007734 1 ml Pakke med 40
11557661 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10007734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60300301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse tomme 96-brønds plader bruges med Thermo Scientific™ HyperSep 96-brønds pladeapplikationer.
  • HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format.
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
  • Ideel til store prøver og i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer
  • Giver mulighed for effektiv rutinebehandling ved vakuum, ved positivt tryk eller centrifugering.
  • De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed.
  • Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering.
  • Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling.
  • HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Type SPE-plade med 96 brønde