Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) tilbehør, tomme brønde
Artikelnummer. 10772527 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Tomme Brønde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10772527 Tomme Brønde Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10772527 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60300318
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Disse tomme 1mL brønde bruges med Thermo Scientific™ HyperSep 96-brønds pladeapplikationer.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep Der bruges tomme 1mL brønde i HyperSep 96-brønds pladeapplikationer. De fås i frittede eller frittede konfigurationer i pakker med 100 stk.
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HyperSep-96 Produkter og kompatible manifolder
Produktlinje HyperSep
Type Tomme Brønde
Volumen (metrisk) Nå 1 mL