Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-patroner (pH 7)
Artikelnummer. p-4524362 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
1 g/6 ml, Pk. på 30, pH7
2 g/12 ml, Pk. på 20, pH7
20 g/60 ml, Pk. på 10, pH 7
200 mg/3 ml, Pk. på 50, pH 7
4 g/25 ml, Pk. på 15, pH 7
500 mg/3 ml, Pk. på 50, pH 7
500 mg/6 ml, Pk. på 30, pH7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 12201148
Brand: Thermo Scientific™ 60109100067
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer.
Giv en hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE patroner (pH 7) beskæftiger sig med prøveforberedelse af biologiske matricer via en enkel, effektiv og effektiv protokol. Fokus er fjernelse af forstyrrende fosfolipider, som forårsager en række problemer for slutpunktsanalyse.
SLE tilbyder en række fordele i forhold til eksisterende prøveforberedelsesteknikker såsom væske/væskeekstraktion (LLE) og proteinudfældningsteknikker til håndtering af biologiske matricer. I sammenligning med LLE tilbyder SLE større reproducerbarhed og genvinding, lavere krav til opløsningsmiddel og forhindrer emulgering, som ofte er forbundet med LLE-teknikken. Det egner sig også til fuld automatisering, hvilket ikke er muligt via LLE. SLE giver forbedret renlighed af prøveekstrakt og tilhørende stigning i følsomhed sammenlignet med proteinudfældningsteknikker, som ikke er i stand til at fjerne fosfolipider.
  • Enkel protokol, der er nem at bruge
  • Fjernelse af fosfolipider
  • Større reproducerbarhed og gendannelse sammenlignet med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 g/6 ml, Pk. på 30, pH7
Sengens vægt 1000 mg
Til brug med (applikation) Fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlet diatomit
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 6 mL
Mængde Pakke med 30 stk
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.