Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-patroner (pH 7)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Giv en hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE patroner (pH 7) beskæftiger sig med prøveforberedelse af biologiske matricer via en enkel, effektiv og effektiv protokol. Fokus er fjernelse af forstyrrende fosfolipider, som forårsager en række problemer for slutpunktsanalyse.
- Enkel protokol, der er nem at bruge
- Fjernelse af fosfolipider
- Større reproducerbarhed og gendannelse sammenlignet med LLE
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4 g/25 ml, Pk. på 15, pH 7 |
| Sengens vægt | 4000 mg |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Specialbehandlet diatomit |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Mængde | Pakke med 15 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.