Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE Plates (pH 9)
Artikelnummer. p-6226631 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
200 mg
400 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12200859
Brand: Thermo Scientific™ 6010940029W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer.
Provide a fast and effective sample preparation technique for removal of phospholipids from biological matrices with Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE plates (pH 9) deals with sample preparation of biological matrices via a simple, efficient and an effective protcol. The focus being the removal of interfering phospholipids which cause a number of issues for end point analysis.
SLE tilbyder en række fordele i forhold til eksisterende prøveforberedelsesteknikker såsom væske/væskeekstraktion (LLE) og proteinudfældningsteknikker til håndtering af biologiske matricer. I sammenligning med LLE tilbyder SLE større reproducerbarhed og genvinding, lavere krav til opløsningsmiddel og forhindrer emulgering, som ofte er forbundet med LLE-teknikken. Det egner sig også til fuld automatisering, hvilket ikke er muligt via LLE. SLE giver forbedret renlighed af prøveekstrakt og tilhørende stigning i følsomhed sammenlignet med proteinudfældningsteknikker, som ikke er i stand til at fjerne fosfolipider.
  • Enkel protokol, der er nem at bruge
  • Fjernelse af fosfolipider
  • Større reproducerbarhed og gendannelse sammenlignet med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 400 mg/2 mL well, 96 well plate pH9
Sengens vægt 400 mg
Til brug med (applikation) Fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlet diatomit
Type SLE plade
Volumen (metrisk) 2 mL