Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE Plates (pH 9)
Artikelnummer. 12200879 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
200 mg
400 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
12200879 500 mg Hver
12200859 400 mg Hver
12200819 200 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12200879 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6010950029W
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
En hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer.
Provide a fast and effective sample preparation technique for removal of phospholipids from biological matrices with Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE plates (pH 9) deals with sample preparation of biological matrices via a simple, efficient and an effective protcol. The focus being the removal of interfering phospholipids which cause a number of issues for end point analysis.
SLE tilbyder en række fordele i forhold til eksisterende prøveforberedelsesteknikker såsom væske/væskeekstraktion (LLE) og proteinudfældningsteknikker til håndtering af biologiske matricer. I sammenligning med LLE tilbyder SLE større reproducerbarhed og genvinding, lavere krav til opløsningsmiddel og forhindrer emulgering, som ofte er forbundet med LLE-teknikken. Det egner sig også til fuld automatisering, hvilket ikke er muligt via LLE. SLE giver forbedret renlighed af prøveekstrakt og tilhørende stigning i følsomhed sammenlignet med proteinudfældningsteknikker, som ikke er i stand til at fjerne fosfolipider.
  • Enkel protokol, der er nem at bruge
  • Fjernelse af fosfolipider
  • Større reproducerbarhed og gendannelse sammenlignet med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 500 mg/2 mL well, 96 well plate pH9
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlet diatomit
Type SLE plade
Volumen (metrisk) 2 mL