Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-patroner (pH 9)
Artikelnummer. 12201178 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
1 g/6 ml, Pk. på 30, pH 9
2 g/12 ml, Pk. på 20, pH 9
20 g/60 ml, Pk. på 10, pH 9
200 mg/3 ml, Pk. på 50, pH 9
4 g/25 ml, Pk. på 15, pH 9
500 mg/3 ml, Pk. på 50, pH 9
500 mg/6 ml, Pk. på 30, pH 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 15
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
12201178 500 mg/6 ml, Pk. på 30, pH 9 Pakke med 30
12201218 500 mg/3 ml, Pk. på 50, pH 9 Pakke med 50
12201198 200 mg/3 ml, Pk. på 50, pH 9 Pakke med 50
12201138 2 g/12 ml, Pk. på 20, pH 9 Pakke med 20
12201098 20 g/60 ml, Pk. på 10, pH 9 Pakke med 10
12201158 1 g/6 ml, Pk. på 30, pH 9 Pakke med 30
12201118 4 g/25 ml, Pk. på 15, pH 9 Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12201178 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6010950069
En hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer.
Giv en hurtig og effektiv prøveforberedelsesteknik til fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer med Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE cartrides (pH9) beskæftiger sig med prøveforberedelse af biologiske matricer via en enkel, effektiv og effektiv protokol. Fokus er fjernelse af forstyrrende fosfolipider, som forårsager en række problemer for slutpunktsanalyse.
SLE tilbyder en række fordele i forhold til eksisterende prøveforberedelsesteknikker såsom væske/væskeekstraktion (LLE) og proteinudfældningsteknikker til håndtering af biologiske matricer. I sammenligning med LLE tilbyder SLE større reproducerbarhed og genvinding, lavere krav til opløsningsmiddel og forhindrer emulgering, som ofte er forbundet med LLE-teknikken. Det egner sig også til fuld automatisering, hvilket ikke er muligt via LLE. SLE giver forbedret renlighed af prøveekstrakt og tilhørende stigning i følsomhed sammenlignet med proteinudfældningsteknikker, som ikke er i stand til at fjerne fosfolipider.
  • Enkel protokol, der er nem at bruge
  • Fjernelse af fosfolipider
  • Større reproducerbarhed og gendannelse sammenlignet med LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 500 mg/6 ml, Pk. på 30, pH 9
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fjernelse af fosfolipider fra biologiske matricer
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Specialbehandlet diatomit
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 6 mL
Mængde Pakke med 30 stk