Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica patroner
Artikelnummer. 13496936 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
10 g
100 mg
1000 mg
2.000 mg
20.000 mg
200 mg
50 mg
50.000 mg
500 mg
5000 mg
70.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Sorbent:
HyperSep Silica
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakke med 100 stk
Pakke med 20 stk.
Pakke med 30 stk
Pakke med 50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 13496936
Brand: Thermo Scientific™ 60108852
Behold analytter i ikke-polære matricer og adskil forbindelser med meget lignende struktur med disse silica SPE-patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silicapatroner har en polær sorbent, der primært bruges til at tilbageholde analytter i upolære matricer, og kan effektivt adskille forbindelser med meget lignende struktur. Typiske anvendelser omfatter:
  • Ekstraktion af polære forbindelser, herunder aldehyder, aminer, lægemidler, pesticider og herbicider
  • Ekstraktion af carotenoider, fedtopløselige vitaminer, aflatoksiner i fødevarematricer
  • Ekstraktion af fedtsyrer og fosfolipider
Det højkvalitets silicamateriale, der anvendes i HyperSep Silica SPE Cartridges adsorberer analytter fra ikke-polære opløsningsmidler som kulbrinter, mindre polære estere og ethere. Absorbenten er også egnet til brug som kationbytter med mellemstyrke i vandigt medium.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 150 ml
Oversigt Silica 70 g/150 mL Cartridge 10 Pk
Sengens vægt 70.000 mg
Til brug med (applikation) Retention af analytter i ikke-polære matricer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Silica
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 150 mL
Mængde Pakke med 10 stk.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.