Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica patroner
Artikelnummer. 10553985 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
10 g
100 mg
1000 mg
2.000 mg
20.000 mg
200 mg
50 mg
50.000 mg
500 mg
5000 mg
70.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Sorbent:
HyperSep Silica
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakke med 100 stk
Pakke med 20 stk.
Pakke med 30 stk
Pakke med 50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Sorbent Mængde Pakningsstørrelse
10553985 500 mg 3 ml HyperSep Silica Pakke med 50 stk Pakke med 50
10563985 100 mg 1 ml HyperSep Silica Pakke med 100 stk Pakke med 100
10036414 50 mg 1 ml HyperSep Silica Pakke med 100 stk Pakke med 100
10672284 200 mg 3 ml HyperSep Silica Pakke med 50 stk Pakke med 50
10120743 500 mg 6 ml HyperSep Silica Pakke med 30 stk Pakke med 30
10414603 1000 mg 6 ml HyperSep Silica Pakke med 30 stk Pakke med 30
10075674 2.000 mg 15 ml HyperSep Silica Pakke med 20 stk. Pakke med 20
10436934 5000 mg 25 ml HyperSep Silica Pakke med 20 stk. Pakke med 20
10514105 10 g 75 ml HyperSep Silica Pakke med 10 stk. Pakke med 10
15373426 100 mg 10 ml HyperSep Silica Pakke med 50 stk Pakke med 50
13496936 70.000 mg 150 ml HyperSep Silica Pakke med 10 stk. Pakke med 10
13382120 500 mg 10 ml HyperSep Silica Pakke med 50 stk Pakke med 50
13456826 20.000 mg 75 ml HyperSep Silica Pakke med 10 stk. Pakke med 10
13406946 50.000 mg 150 ml HyperSep Silica Pakke med 10 stk. Pakke med 10
13416946 10 g 25 ml HyperSep Silica Pakke med 20 stk. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10553985 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60108315
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Behold analytter i ikke-polære matricer og adskil forbindelser med meget lignende struktur med disse silica SPE-patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silicapatroner har en polær sorbent, der primært bruges til at tilbageholde analytter i upolære matricer, og kan effektivt adskille forbindelser med meget lignende struktur. Typiske anvendelser omfatter:
  • Ekstraktion af polære forbindelser, herunder aldehyder, aminer, lægemidler, pesticider og herbicider
  • Ekstraktion af carotenoider, fedtopløselige vitaminer, aflatoksiner i fødevarematricer
  • Ekstraktion af fedtsyrer og fosfolipider
Det højkvalitets silicamateriale, der anvendes i HyperSep Silica SPE Cartridges adsorberer analytter fra ikke-polære opløsningsmidler som kulbrinter, mindre polære estere og ethere. Absorbenten er også egnet til brug som kationbytter med mellemstyrke i vandigt medium.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt 500 mg Sengevægt; 3 mL kolonnevolumen
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Retention af analytter i ikke-polære matricer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Silica
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 3 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.