Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica plader
Artikelnummer. p-4524441 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
96 Aftagelig brøndplade
96 Fast brøndplade
Silica 10 mg/1 mL 96 Aftagelig Brøndplade, 1 pk
Silica 10 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Silica 100 mg/1 mL 96 Aftagelig Brøndplade, 1 pk
Silica 100 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Silica 25 mg/1 mL 96 Aftagelig Brøndplade, 1 pk
Silica 50 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10495723
Brand: Thermo Scientific™ 60300485
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behold analytter i ikke-polære matricer og separate forbindelser med meget lignende struktur med disse silica SPE-brøndplader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silicaplader har en polær sorbent, der primært bruges til at tilbageholde analytter i ikke-polære matricer, og kan effektivt adskille forbindelser med meget lignende struktur. Typiske anvendelser omfatter:
  • Ekstraktion af polære forbindelser, herunder aldehyder, aminer, lægemidler, pesticider og herbicider
  • Ekstraktion af carotenoider, fedtopløselige vitaminer, aflatoksiner i fødevarematricer
  • Ekstraktion af fedtsyrer og fosfolipider
Det højkvalitets silicamateriale, der anvendes i HyperSep Silica SPE 96-brønde plader og individuelle brønde adsorberer analytter fra ikke-polære opløsningsmidler som kulbrinter, mindre polære estere og ethere. Absorbenten er også egnet til brug som kationbytter med mellemstyrke i vandigt medium.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Silica 10 mg/1 mL 96 Aftagelig Brøndplade, 1 pk
Sengens vægt 10 mg
Til brug med (applikation) Retention af analytter i ikke-polære matricer
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Silica
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) 1 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Mængde 1 Pk.