Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica SPE 96-brønds plader og individuelle brønde
Artikelnummer. 10127934 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sorbent:
HyperSep Silica
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Sorbent Pakningsstørrelse
10127934 HyperSep Silica Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10127934 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60300482
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Behold analytter i ikke-polære matricer og separate forbindelser med meget lignende struktur med disse silica SPE-brøndplader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep Silica SPE 96-brønde plader og individuelle brønde har en polær sorbent, der primært bruges til at tilbageholde analytter i ikke-polære matricer, og kan effektivt adskille forbindelser med meget lignende struktur. Typiske anvendelser omfatter:
Ekstraktion af polære forbindelser, herunder aldehyder, aminer, lægemidler, pesticider og herbicider
Ekstraktion af carotenoider, fedtopløselige vitaminer, aflatoksiner i fødevarematricer
Ekstraktion af fedtsyrer og fosfolipider
Det højkvalitets silicamateriale, der anvendes i HyperSep Silica SPE 96-brønde plader og individuelle brønde adsorberer analytter fra ikke-polære opløsningsmidler som kulbrinter, mindre polære estere og ethere. Absorbenten er også egnet til brug som kationbytter med mellemstyrke i vandigt medium.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Individuelle SPE-brønde; Sengevægt 25 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af polære forbindelser, carotenoider, fedtstoffer
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Silica
Type Individuel brønd