Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX patroner
Artikelnummer. 10447124 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
10 g
100 mg
1000 mg
2.000 mg
20.000 mg
200 mg
50 mg
50.000 mg
500 mg
5000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10447124 1000 mg 6 ml Pakke med 30
10147704 50 mg 1 ml Pakke med 100
10273073 100 mg 1 ml Pakke med 100
10157704 200 mg 3 ml Pakke med 50
10384083 500 mg 3 ml Pakke med 50
10776134 500 mg 6 ml Pakke med 30
10361385 2.000 mg 15 ml Pakke med 20
10249314 5000 mg 25 ml Pakke med 20
10448294 10 g 75 ml Pakke med 10
13426946 20.000 mg 75 ml Pakke med 10
13446946 50.000 mg 150 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10447124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60108433
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende ydeevne til ekstraktion af ladede basisforbindelser med disse stærke kationbytter SPE-patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-patroner har en stærk kationbytter-sorbent til ekstraktion af ladede basiske forbindelser. Typiske anvendelser omfatter udvinding af:
  • Antibiotika
  • Lægemiddelforbindelser
  • Økologiske baser
  • Aminosyrer
  • Katekolaminer
  • Herbicider
HyperSep SCX Strong Kation Exchanger Cartridges er ideel til udvinding af en lang række ladede basisforbindelser.
Modificeret benzenring giver potentiale for ikke-polære interaktioner
Lav pKa-værdi
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Oversigt 1 g Sengevægt; 6 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 1000 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af ladede basisforbindelser
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 6 mL
Mængde Pakke med 30 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.