Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plader
Artikelnummer. 13447006 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
96 Aftagelig brøndplade
96 Fast brøndplade
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sengens vægt Pakningsstørrelse
13447006 96 Fast brøndplade 50 mg Hver
10631206 96 Aftagelig brøndplade 10 mg Hver
10110883 96 Aftagelig brøndplade 50 mg Hver
10724627 96 Aftagelig brøndplade 100 mg Hver
13437006 96 Fast brøndplade 25 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13447006 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60307253
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Opnå fremragende ydeevne til ekstraktion af ladede basisforbindelser med disse stærke kationbytter SPE-brøndplader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plader har en stærk kationbyttersorbent til ekstraktion af ladede basiske forbindelser. Typiske anvendelser omfatter udvinding af:
  • Antibiotika
  • Lægemiddelforbindelser
  • Økologiske baser
  • Aminosyrer
  • Katekolaminer
  • Herbicider
HyperSep SCX Strong Kation Exchanger 96-brønds plader og individuelle brønde er ideelle til udvinding af en lang række ladede basisforbindelser.
  • Modificeret benzenring giver potentiale for ikke-polære interaktioner
  • Lav pKa-værdi
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96 Fast brøndplade
Sengens vægt 50 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af ladede basisforbindelser
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Type 96-brøndsplade
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Mængde 1 Pk.