Beskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plader har en stærk kationbyttersorbent til ekstraktion af ladede basiske forbindelser. Typiske anvendelser omfatter udvinding af:
- Antibiotika
- Lægemiddelforbindelser
- Økologiske baser
- Aminosyrer
- Katekolaminer
- Herbicider
Modificeret benzenring giver potentiale for ikke-polære interaktioner
Lav pKa-værdi
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SCX 100 mg/1 mL 96 Aftagelig Brøndplade, 1 pk |
| Sengens vægt | 100 mg |
| Til brug med (applikation) | Ekstraktion af ladede basisforbindelser |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep SCX |
| Type | 96-brøndsplade |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 mL |
| Mængde | 1 Pk. |