Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX patroner
Artikelnummer. 10786134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10786134 500 mg 3 ml Pakke med 50
10100693 500 mg 6 ml Pakke med 30
10575615 50 mg 1 ml Pakke med 100
10130743 100 mg 1 ml Pakke med 100
10289414 200 mg 3 ml Pakke med 50
10045724 1000 mg 6 ml Pakke med 30
10574465 2.000 mg 15 ml Pakke med 20
10651006 5000 mg 25 ml Pakke med 20
10107714 10 g 75 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10786134 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60108521
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende ydeevne til ekstraktion af carboxylsyre og andre svage syrer med disse stærke anionbytter SPE-patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-patroner har en stærk anionbytningssorbent til ekstraktion af svage syrer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Isolering af anioniske proteiner
  • Fjernelse af sure fødevarepigmenter
  • Isolering af phenolforbindelser
  • Nukleinsyrer, nukleotider og overfladeaktive stoffer
HyperSep SAX Strong Anion Exchanger Cartridges er ideel til udvinding af carboxylsyre og andre svage syrer. Kemien udvinder negativt ladede forbindelser fra både vandige og ikke-vandige opløsninger.
Amingruppe maskerer virkningen af kulstofkæden i den funktionelle gruppe
Selektivitet kan indstilles ved valg af buffer
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt 500 mg Sengevægt; 3 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af svage syrer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SAX
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 3 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.